Principaux documents
33368
Supelco
Chlorure de méthylmercure(II)
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3HgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.08
Beilstein:
3600218
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
170-173 °C (lit.)
170-173 °C
Adéquation
passes test for identity (NMR)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[Hg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Hg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
BABMCXWQNSQAOC-UHFFFAOYSA-M
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
K Vojnits et al.
Current medicinal chemistry, 19(36), 6224-6232 (2012-12-19)
Traditional approaches in evaluating the hazard of drug candidates on the developing offspring are often time-consuming and cost-intensive. Moreover, variations in the toxicological response of different animal species to the tested substance cause severe problems when extrapolating safety dosages for
David C Bellinger
Neurotoxicology, 33(4), 641-643 (2012-04-25)
To estimate the population burden of an exposure that is associated with neurodevelopmental impairment, it is necessary to consider both the effect size associated with the exposure (i.e., the decrease in function per unit increase in biomarker level) and the
Caio Maximino et al.
Neurotoxicology and teratology, 33(6), 727-734 (2011-08-30)
Adult zebrafish were treated acutely with methylmercury (1.0 or 5.0 μg g(-1), i.p.) and, 24h after treatment, were tested in two behavioral models of anxiety, the novel tank and the light/dark preference tests. At the smaller dose, methylmercury produced a
Stephanie L Ondovcik et al.
Toxicology and applied pharmacology, 271(1), 41-48 (2013-04-24)
Exposure to methylmercury (MeHg) acutely at high levels, or via chronic low-level dietary exposure from daily fish consumption, can lead to adverse neurological effects in both the adult and developing conceptus. To determine the impact of variable DNA repair capacity
Bin Xu et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 49(1), 162-171 (2012-12-04)
Overexposure to methylmercury (MeHg) has been known to induce neurotoxicity. The objective of this study is to explore mechanisms that contribute to MeHg-induced nerve cell apoptosis focusing on the alteration of intracellular Ca(2+) homeostasis and expression of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf