Principaux documents
W0397
SAFC
Williams′ Medium E
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, With sodium bicarbonate and L-glutamine, without phenol red
Fabrication pharma
500 ML
79,00 €
79,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 ML
79,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
79,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Composants
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Williams′ Medium E has been reported to suit long-term culturing of adult liver epithelial cells.
Autres remarques
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at low or cloning densities. Use this version of William′s E when working with stem cells or cells at low densities.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable