Principaux documents
RES3156T-A7
SAFC
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
Clé InChI
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Application
La tyrosine est un acide aminé polaire non essentiel d'origine naturelle. Elle entre dans la composition des milieux de culture cellulaire pour la bioproduction commerciale d'anticorps monoclonaux et de protéines thérapeutiques recombinantes.
Conditionnement
Le produit est disponible dans les conditionnements suivants :
RES3156T-A701X : contenant de 100 g
RES3156T-A702X contenant de 1 kg
RES3156T-A704X : contenant de 10 kg
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review