33154
Dithizone
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥98% (chelatometric), for metal titration
Synonyme(s) :
Diphenylthiocarbazone
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥98% (chelatometric)
Technique(s)
titration: suitable
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Résidus de calcination
≤0.2% (as SO4)
Pf
168 °C (dec.) (lit.)
Absorption
≥1450 at 605 nm
Chaîne SMILES
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Clé InChI
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable