114545
Thymol Blue
ACS reagent
Synonyme(s) :
Thymolsulfonphthalein
52,10 €
About This Item
52,10 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Limpidité de la solution
passes test
Technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
1.2-2.8, red to yellow(acid range)
1.2-2.8, red to yellow
8.0-9.2, yellow to blue(alkaline range)
8.0-9.2, yellow to blue
Pf
221-224 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: 0.1%, clear
Densité
0.979 g/cm3
λmax
376 nm (2nd)
594 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥12000 at 298-302 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
Clé InChI
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable