Principaux documents
102466
Sigma-Aldrich
Éthylène glycol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2-Éthanediol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.07
Beilstein:
505945
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352137
eCl@ss :
39020501
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99%
pb:
195-198 °C
Pression de vapeur:
0.08 mmHg ( 20 °C)
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
752 °F
Limite d'explosivité
15.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-198 °C
Pf
−13 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'éthylène glycol (EG) est un polyol utilisé dans un large éventail d'applications industrielles. Sa préparation à partir de cellulose a été signalée. Il peut également être produit à partir de combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon) et de ressources dérivées de la biomasse.
Application
L'éthylène glycol peut être utilisé comme réactif dans les réactions de cyclocondensation avec des aldéhydes et des cétones pour former des 1,3-dioxolanes.
Il a été utilisé :
  • comme fluide porteur dans la fabrication de fluide rhéoépaississant (composé de nanoparticules de silice)
  • dans la composition de solutions de prévitrification et de vitrification pour la cryoconservation d'embryons de souris.
Autres remarques
L'article réf. 102466-4X2.5L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 102466-2.5L (article physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications).
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup
Les clients ont également consulté
Siloxanes as temporary tethers in [2+2] photocycloadditions
Crimmins MT and Guise LE
Tetrahedron Letters, 35(11), 1657-1660 (1994)
Sulfonated charcoal, a mild and efficient reagent for the preparation of cyclic acetals, dithioacetals and benzodioxepines
Patney HK
Tetrahedron Letters, 32(3), 413-416 (1991)
Study on magnetorheological shear thickening fluid.
Zhang X, et al.
Smart Materials and Structures, 17(1), 015051-015051 (2008)
Mouse embryo cryopreservation utilizing a novel high-capacity vitrification spatula.
Tsang WH and Chow KL.
Biotechniques, 46, 550-552 (2009)
Ethylene glycol: properties, synthesis, and applications.
Yue H, et al.
Chemical Society Reviews, 41(11), 4218-4244 (2012)
Contenu apparenté
Un criblage de cibles thérapeutiques et de leads fructueux nécessite des réactifs et du matériel testés, adaptés à la procédure et au haut débit. Trouvez les bons outils pour vos procédés CRO, pharma ou biotech pour le criblage de petites molécules et de produits biologiques, et pour des tests d'immunogénicité robustes afin de garantir la sécurité thérapeutique.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.