318752
Bromothymol Blue sodium salt solution
0.04 wt. % in H2O
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
0.04 wt. % in H2O
pH
6.0-7.6, yellow to blue
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
λmax
615 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥13000 at 304-310 nm in 0.1 M NaOH at 0.005 g/L
≥8000 at 391-397 nm in 0.1 M NaOH at 0.005 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)\C(=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
Clé InChI
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?