114553
Thymolphthalein
ACS reagent, Dye content 95 %
Synonyme(s) :
5′,5′′-Diisopropyl-2′,2′′-dimethylphenolphthalein
59,80 €
About This Item
59,80 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
solid
Composition
Dye content, 95%
Limpidité de la solution
passes test
Technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
8.8-10.5, colorless to blue
Pf
251-253 °C (lit.)
λmax
396 nm (2nd)
592 nm
Chaîne SMILES
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
Clé InChI
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable