30037
m-Cymene
analytical standard
Synonyme(s) :
1-Isopropyl-3-methylbenzene, 3-Isopropyltoluene
84,00 €
About This Item
84,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.493
pb
175 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
XCYJPXQACVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup