Principaux documents
715239
Sigma-Aldrich
N-Boc-3,4-dihydro-2H-pyridine
97%
Synonyme(s) :
1-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydropyridine, 3,4-Dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydropyridine, tert-Butyl 3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
1 G
166,00 €
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
166,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
166,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477
Densité
0.988 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC=C1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3
Clé InChI
VIBQTJLMJANION-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.3 °C - closed cup