Principaux documents
W235601
Sigma-Aldrich
p-Cymene
≥97%, FG
Synonyme(s) :
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
W235601-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
61,50 €
8 KG
237,00 €
20 KG
415,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W235601-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
61,50 €
8 KG
237,00 €
20 KG
415,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.22
Numéro FEMA:
2356
Beilstein:
1903377
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
620
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
1.002
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
spicy; woody; citrus
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
4.62 (vs air)
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
≥97%
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Limite d'explosivité
5.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.490 (lit.)
pb
176-178 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
spicy; woody; citrus
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Vanessa Kar-Yan Lo et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(18), 7588-7591 (2012-04-26)
Complex [(p-cymene)Ru(η(1)-O(2)CCF(3))(2)(OH(2))] mediated transformation of α-diazoacetamides ArCH(2)N(C(CH(3))(3))C(O)CHN(2) to result in carbene insertion into the primary C-H bond exclusively, with the γ-lactam products being isolated in up to 98% yield. This unexpected reaction is striking in view of the presence of
Lutz Ackermann et al.
Organic letters, 14(8), 2146-2149 (2012-04-13)
The ruthenium(II) carboxylate complex [Ru(O(2)CMes)(2)(p-cymene)] enabled efficient direct arylations of unactivated C-H bonds with easily available, inexpensive phenols. Extraordinary chemoselectivity of the well-defined ruthenium catalyst set the stage for challenging C-H/C-O bond functionalizations to occur under solvent-free conditions as well
Lydia E H Paul et al.
Inorganic chemistry, 51(2), 1057-1067 (2012-01-10)
The relative affinity of the cationic triangular metallaprism, [(pCH(3)C(6)H(4)Pr(i))(6)Ru(6)(tpt)(2)(dhbq)(3)](6+) ([1](6+)), for various amino acids, ascorbic acid, and glutathione (GSH) has been studied at 37 °C in aqueous solutions at pD 7, using NMR spectroscopy and electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS).
Kenichi Ogata et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(7), 2362-2365 (2012-12-14)
A series of 1,2,3-triazol-5-ylidene (tzNHC) complexes of a (p-cymene)ruthenium system was synthesized. The reactivity of the N-bonded and C-bonded aryl groups in the tzNHC ligand was found to be significantly different with respect to intramolecular aromatic C-H bond activation.
Taruna Singh et al.
Inorganic chemistry, 51(1), 157-169 (2011-12-14)
[(η(6)-C(10)H(14))RuCl(μ-Cl)](2) (η(6)-C(10)H(14) = η(6)-p-cymene) was subjected to a bridge-splitting reaction with N,N',N''-triarylguanidines, (ArNH)(2)C═NAr, in toluene at ambient temperature to afford [(η(6)-C(10)H(14))RuCl{κ(2)(N,N')((ArN)(2)C-N(H)Ar)}] (Ar = C(6)H(4)Me-4 (1), C(6)H(4)(OMe)-2 (2), C(6)H(4)Me-2 (3), and C(6)H(3)Me(2)-2,4 (4)) in high yield with a view aimed at