Principaux documents
29100
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
C6H11OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Beilstein:
906744
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.98 mmHg ( 25 °C)
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Limite d'explosivité
12.25 %
Impuretés
≤0.5% cyclohexanone
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
n20/D 1.466
pb
160-161 °C (lit.)
Pf
20-22 °C (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kinetic model of 2-cyclohexenone formation from cyclohexanol and 2-cyclohexenol dehydrogenation.
Simon E, et al.
Chemical Engineering Journal, 192, 129-137 (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 811-811 (1994)
Catalytic oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone over Co3O4 nanocrystals with molecular oxygen.
Zhou L, et al.
Applied Catalysis A: General, 292, 223-228 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 511-511 (1994)
Controllable oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone by a nano-MnO x/Ti electrocatalytic membrane reactor.
Fang X, et al.
J. Catal., 329, 187-194 (2015)