5 wt% is the weight of PdCl2. If the solution weight is 100g, the mass of PdCl2 is 5g.
283606
Palladium(II) chloride solution
5 wt. % in 10 wt. % HCl
Synonyme(s) :
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
434,00 €
About This Item
434,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Concentration
5 wt. % in 10 wt. % HCl
Densité
1.06 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Does the 5 wt. % in 10 wt. % HCl mean PdCl2 weight percent or just the Pd weight percent? i.e if the solution weight is 100g, is the mass of Pd 5g or mass of PdCl2 5g?