Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
1.00979
Supelco
Isoamyl alcohol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
1 L
118,00 €
2.5 L
247,00 €
4 L
395,00 €
118,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
118,00 €
2.5 L
247,00 €
4 L
395,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Beilstein:
1718835
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
204-633-5
Nomenclature NACRES :
NB.21
118,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
for analytical purposes
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
644 °F
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2-9 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0001% Furfurol
≤0.005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.05% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.06% Acids,esters (as pentylacetate)
≤0.2% Water
≤0.5% n-Amyl alcohol (GC)
≥99% Total isomeric compounds (GC)
Résidus d'évap.
≤0.002%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
5.32 cSt(20 °C)
pb
130 °C (lit.)
Pf
−117 °C (lit.)
Température de transition
flash point 43.5 °C
Solubilité
25 g/L
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Chaîne SMILES 
CC(C)CCO
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Discover EMSURE - to be more than sure!
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
110.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.5 °C - closed cup