Principaux documents
24901
Supelco
Chloride ionophore II
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
4,5-Dimethyl-3,6-dioctyloxy-o-phenylene-bis(mercurytrifluoroacetate), ETH 9009
25 MG
226,00 €
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
226,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H40F6Hg2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
987.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Forme
powder
Qualité
function tested
Pf
177-179 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1c(C)c(C)c(OCCCCCCCC)c([Hg]OC(=O)C(F)(F)F)c1[Hg]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H40O2.2C2HF3O2.2Hg/c1-5-7-9-11-13-15-19-25-23-17-18-24(22(4)21(23)3)26-20-16-14-12-10-8-6-2;2*3-2(4,5)1(6)7;;/h5-16,19-20H2,1-4H3;2*(H,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
Clé InChI
UMYVIFNPTFWRLT-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Ionophore employed in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of Cl- activity[1]
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
M. Rothmaier et al.
Analytica Chimica Acta, 271, 135-135 (1993)
Investigation of chloride sensitive ISFETs with different membrane compositions suitable for medical applications.
Bratov, Andrey, Natalia Abramova, and Carlos Domi'nguez.
Analytica Chimica Acta, 514, 99-106 (2004)
S A Baechler et al.
Nature communications, 10(1), 83-83 (2019-01-10)
Mitochondrial topoisomerase IB (TOP1MT) is a nuclear-encoded topoisomerase, exclusively localized to mitochondria, which resolves topological stress generated during mtDNA replication and transcription. Here, we report that TOP1MT is overexpressed in cancer tissues and demonstrate that TOP1MT deficiency attenuates tumor growth