60397
Potassium ionophore III
Selectophore™, function tested
Synonyme(s) :
2-Dodecyl-2-methyl-1,3-propanediyl bis[N-[5′-nitro(benzo-15-crown-5)-4′-yl]carbamate], BME 44
199,00 €
About This Item
199,00 €
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC(C)(COC(=O)Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O)COC(=O)Nc3cc4OCCOCCOCCOCCOc4cc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C46H70N4O18/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-46(2,34-67-44(51)47-36-30-40-42(32-38(36)49(53)54)65-28-24-61-20-16-57-14-18-59-22-26-63-40)35-68-45(52)48-37-31-41-43(33-39(37)50(55)56)66-29-25-62-21-17-58-15-19-60-23-27-64-41/h30-33H,3-29,34-35H2,1-2H3,(H,47,51)(H,48,52)
Clé InChI
ATWXVVNLVXXTQN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable