346764
Poly(vinyl chloride)
average Mw ~233,000, average Mn ~99,000
Synonyme(s) :
PVC
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
average Mn ~99,000
average Mw ~233,000
Viscosité inhérente
1.40(lit.)
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Clé InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable