Principaux documents
240729
Sigma-Aldrich
Éthylènediamine
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
1,2-diaminoéthane
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
605263
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39030201
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
716 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4565 (lit.)
pb
118 °C (lit.)
Pf
8.5 °C (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clé InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FNTA(2339)
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
J Zuidema
Pharmaceutisch weekblad. Scientific edition, 7(4), 134-140 (1985-08-23)
Ethylenediamine is an excipient with many industrial and pharmaceutical uses. It is included in creams as a stabilizer and in aminophylline as the counter ion of theophylline. Ethylenediamine is one of the most frequent contact sensitizers, producing local and generalized
Ofra Benny et al.
Nature biotechnology, 26(7), 799-807 (2008-07-01)
Targeting angiogenesis, the formation of blood vessels, is an important modality for cancer therapy. TNP-470, a fumagillin analog, is among the most potent and broad-spectrum angiogenesis inhibitors. However, a major clinical limitation is its poor oral availability and short half-life
Maria V Babak et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(13), 4308-4318 (2013-01-24)
With the aim of systematically studying fundamental structure-activity relationships as a basis for the development of Ru(II) arene complexes (arene = p-cymene or biphenyl) bearing mono-, bi-, or tridentate am(m)ine ligands as anticancer agents, a series of ammine, ethylenediamine, and
Ana Carolina M S Dias et al.
Biosensors & bioelectronics, 44, 216-221 (2013-02-23)
An immunosensor for the non-structural protein 1 (NS1) of the dengue virus based on carbon nanotube-screen printed electrodes (CNT-SPE) was successfully developed. A homogeneous mixture containing carboxylated carbon nanotubes was dispersed in carbon ink to prepare a screen printed working
Kavita Sablok et al.
Journal of hazardous materials, 248-249, 322-328 (2013-02-19)
Binding of electron-deficient trinitrotoluene (TNT) to the electron rich amine groups on a substrate form specific charge-transfer Jackson-Meisenheimer (JM) complex. In the present work, we report formation of specific JM complex on amine functionalized reduced graphene oxide/carbon nanotubes- (a-rGO/CNT) nanocomposite