391085
Éthylènediamine
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonyme(s) :
1,2-diaminoéthane
97,00 €
About This Item
97,00 €
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
716 °F
Produit purifié par
redistillation
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
pb
118 °C (lit.)
Pf
8.5 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
water: very soluble(lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clé InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... FNTA(2339)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Functionalization of the triazolate-bridged metal-organic framework.[6]
- As a solvent in the synthesis of ZnS and ZnSe precursors by solvothermal process.[7]
- As a softening agent for hard wood plant structure.[8]
- As a reactant in the synthesis of Pd/C-ethylenediamine complex catalyst.[9]
- As a chelating agent in the synthesis of β-Co(OH)2 nanocrystals.[10]
- To produce ethylenediamine modified rice hull, used as a sorbent for basic and reactive dyes.[11]
- Synthesis of ethylenediamine-templated iron arsenates and fluoroarsenates.[12]
- As a template agent and coordination agent in the synthesis of CdS nanocrystals.[13]
- As a reagent in the synthesis of imidazolines.[14]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List