Principaux documents
230413
Sigma-Aldrich
Mercury(I) nitrate dihydrate
≥97.0%, ACS reagent
Synonyme(s) :
Mercurous nitrate dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
Hg2(NO3)2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
561.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
ACS reagent
Essai
≥97.0%
Impuretés
≤0.005% insolubles
Résidus de réduction
≤0.01%
Densité
4.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Hg2+: ≤0.5%
Chaîne SMILES 
[Hg+].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.NO3.H2O/c;2-1(3)4;/h;;1H2/q+1;-1;
Clé InChI
UPCSQZXLTBTBCU-UHFFFAOYSA-N