Documents
1.04439
Supelco
Mercury(II) nitrate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Mercury(II) nitrate monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
Hg(NO3)2 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.60 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-152-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
26 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
Résidus de réduction
≤0.01%
Pf
54.6 °C (anhydrous substance)
Densité
3.89 g/cm3 at 20.2 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Clé InChI
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Residue after reduction: ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)