Key Documents
22709
Sigma-Aldrich
Quinuclidine
purum, ≥97.0% (NT)
Synonyme(s) :
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.18
Numéro Beilstein :
103111
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (NT)
Pf
155-160 °C
157-160 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8/h7H,1-6H2
Clé InChI
SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Werner J Geldenhuys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(16), 4870-4877 (2010-07-20)
The high affinity neuronal choline transporter (CHT1) is responsible for the uptake of choline into the pre-synaptic terminal of cholinergic neurons. Considering our past experience with modeling the blood-brain barrier choline transporter (BBBCHT) as drug delivery vector to the CNS