Principaux documents
217387
Supelco
AmberChrom 1X2 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
100 G
104,00 €
500 G
365,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
104,00 €
500 G
365,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Dowex 1X2 chloride form, 100-200 mesh
Forme
(Powder, Beads or Crystals)
Niveau de qualité
Réticulation
2 % cross-linked
Paramètres
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
Humidité
70-80%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
trimethylbenzylammonium functional group
Taille des particules
100-200 mesh
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
0.7 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Chaîne SMILES 
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Clé InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
AmberChrom 1X2 is an anion exchange resin.[1]
Application
Résine échangeuse d′anions fortement basique (type I) pour les procédés des domaines alimentaires ou des médicaments; répond aux exigences de la FDA 21 CFR 173.25
AmberChrom 1X2 chloride form was used to separate cadmium from seawater matrix using column chromatography.[2] It was also used in column for gas chromatography-mass spectrometric analysis.[3]
Caractéristiques et avantages
Anion fortement basique
Autres remarques
Cette résine échangeuse d′ions n′a pas été fabriquée de façon spéciale ni purifiée. Nous vous conseillons de la traiter avant utilisation avec un solvant adapté puis de la rincer.
Informations légales
AmberChrom is a trademark or registered trademark of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Association of selected viniviticultural factors with sensory and chemical characteristics of New Zealand Sauvignon blanc wines.
Parr, Wendy V., et al.
Food Research International, 53, 464-475 (2013)
Determination of cadmium in mari waters: on-line preconcentration and flow-through fluorescence detection.
Charles, S., et al.
Analytica Chimica Acta, 440, 37-43 (2001)
Energy transfer-room temperature phosphorescence for the optosensing of transition metal ions.
Di'az-Garci'a, Juan, et al.
Analytica Chimica Acta, 486, 1-10 (2003)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 answer
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.