Principaux documents
433934
Supelco
Amberlite HPR4100 Ion Exchange Resin
chloride form, 30-35 mesh, anionic
1 KG
255,00 €
255,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
255,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
255,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Dowex Marathon A2 chloride form,
Description
formerly DowexA2 chloride
Niveau de qualité
Qualité
monodispersed
Humidité
45-54%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
dimethylethanolamine
Taille des particules
27-34 mesh
440-560 μm
Capacité
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
AmberLiteHPR4100 Cl has dimethylethanolamine as functional group.[1]
Application
Résine échangeuse d′anions fortement basique (type II) bien adaptée pour les eaux contenant de fortes concentrations en acides minéraux (chlorures, sulfates) et de faibles concentrations en silice et CO2 (25%). Cette résine possède une excellente efficacité pour la déminéralisation en général, et répond aux exigences de la règlementation FDA 21 CFR 173.25.
AmberLite HPR4100 Cl was used in structural characterization of Fe in dilute natural waters.[1]
Caractéristiques et avantages
Anion fortement basique
Autres remarques
Cette résine échangeuse d′ions n′a pas été fabriquée de façon spéciale ni purifiée. Nous vous conseillons de la traiter avant utilisation avec un solvant adapté puis de la rincer.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Anneli Sundman et al.
Environmental science & technology, 47(15), 8557-8564 (2013-07-03)
The properties of iron (Fe) complexes and compounds in the environment influence several central processes, e.g., iron uptake, adsorption/desorption of contaminants and nutrients, and redox transformations, as well as the fate of of natural organic matter (NOM). It is thus