Principaux documents
428590
Supelco
AmberChrom 1X4 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
Synonyme(s) :
Dowex 1X4-200 ion-exchange resin
100 G
107,00 €
500 G
411,00 €
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
107,00 €
500 G
411,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
107,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Dowex 1X4 chloride form, chloride form, 100-200 mesh
Niveau de qualité
Description
cross-linkage 4%
Forme
beads
Paramètres
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
Humidité
55-63%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium
Taille des particules
100-200 mesh
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.0 meq/mL capacity
Technique de séparation
anion exchange
Chaîne SMILES 
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
Clé InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Résine échangeuse d′anions fortement basique (type I) pour les applications pharmaceutiques fines; répond aux spécifications de la réglementation FDA 21 CFR 173.25.
Dowex 1X4, anion-exchange resin was used as adsorbent material in characterization of iodinated contrast media using 11B NMR and capillary electrophoresis.[1] The unreacted fluoride in a solution was removed by passing the solution through a column packed with Dowex 1X4-50 chloride form.[2]
Caractéristiques et avantages
Anion fortement basique
Autres remarques
Cette résine échangeuse d′ions n′a pas été fabriquée de façon spéciale ni purifiée. Nous vous conseillons de la traiter avant utilisation avec un solvant adapté puis de la rincer.
Informations légales
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A V Kachur et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 51(6), 643-650 (1999-12-03)
We report on the preparation of a hypoxia marker 2-(2-nitroimidazol-1[H]-yl)-N-(3-fluoropropyl)acetamide (EF1) and its 18F analog, 2-(2-nitroimidazol-1[H]-yl)-N- (3-[18F]fluoropropyl)acetamide ([18F]-EF1). Two methods for the preparation of 3-fluoropropylamine, the EF1 side chain, are described. [18F]-EF1 was prepared with a radiochemical yield of 2%
Isabella Rustighi et al.
Journal of hazardous materials, 205-206, 10-16 (2012-01-17)
Iodinated contrast media (ICM) are persistent and ubiquitous water pollutants. Because of their high water solubility and biochemical stability, their phase-separation and recovery from the aquatic environment is very difficult. Here, borate was chosen as a complexing agent of the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 answer
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.