217514
AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 200-400 mesh
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Amberchrom™ 50WX8 hydrogen form, 200-400 mesh, hydrogen form
Description
cross-linkage 8%
Niveau de qualité
Forme
beads
Humidité
50-58%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
sulfonic acid functional group
Taille des particules
200-400 mesh
Capacité
1.7 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
cation exchange
Chaîne SMILES
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable