Principaux documents
8.43816
Sigma-Aldrich
Hydrazinium dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Hydrazinium dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H4N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
226-283-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Puissance
129 mg/kg LD50, oral (Rat)
91 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
0.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
198 °C (decomposition)
Solubilité
2700 g/L
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
770 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl.NN
InChI
1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
Clé InChI
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)