Key Documents
215651
Sigma-Aldrich
Disperse Blue 3
Dye content 20 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.32
Numéro C.I. (Colour Index):
61505
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 20%
λmax
594 nm
640 nm (2nd)
Chaîne SMILES 
CNc1ccc(NCCO)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-18-12-6-7-13(19-8-9-20)15-14(12)16(21)10-4-2-3-5-11(10)17(15)22/h2-7,18-20H,8-9H2,1H3
Clé InChI
NLXFWUZKOOWWFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Disperse Blue 3 belongs to the class of anthraquinone dyes.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
L. Kanerva, P. Elsner, J.E. Wahlberg, H.I. Maibach
Handbook of Occupational Dermatology (2013)
L. Kanerva, P. Elsner, J.E. Wahlberg, H.I. Maibach
Handbook of Occupational Dermatology (2013)
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.