Principaux documents
215686
Sigma-Aldrich
Disperse Yellow 3
Dye content 30 %
Synonyme(s) :
N-[4-(2-Hydroxy-5-méthylphénylazo)phényl]acétamide
50 G
228,00 €
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
228,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H15N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.30
Numéro C.I. (Colour Index):
11855
Beilstein:
1915225
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 30%
Pf
268-270 °C (lit.)
λmax
357 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥6500 at 354-360 nm in ethanol and water at 0.02 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(cc1)N=Nc2cc(C)ccc2O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10-3-8-15(20)14(9-10)18-17-13-6-4-12(5-7-13)16-11(2)19/h3-9,20H,1-2H3,(H,16,19)
Clé InChI
PXOZAFXVEWKXED-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Disperse Yellow 3 [2-(4′-acetamidophenylazo)-4-methylphenol] (DY3) belongs to the class of monoazo (heterocyclic) dyes. It is carcinogenic in nature.[1][2]
Actions biochimiques/physiologiques
Disperse Yellow 3 has been used to study its degradation process by P. ostreatus using reversed phase high performance liquid chromatography (HPLC) and UV–visible spectrophotometry.[3]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Peroxidase-Catalyzed Oxidation of Azo Dyes: Mechanism of Disperse Yellow 3 Degradation
Spadaro J.T and Renganathan V
Archives of Biochemistry and Biophysics, 312, 301-307 (1994)
HPLC and spectrophotometric analysis of biodegradation of azo dyes by Pleurotus ostreatus
Zhao X
Dyes and Pigments, 73, 322-325 (2007)
B M Hausen et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(39), 1469-1475 (1984-09-28)
Skin allergies caused by the wearing of stockings and hose have received little attention. Findings in patients of an allergy department, enquiries at stocking counters of stores and recent publications indicate, however, that probably many more persons have an allergy
Disperse Yellow 3.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 48, 149-159 (1990-01-01)
Case report: trouser dermatitis.
J H Apted
The Australasian journal of dermatology, 26(2), 80-80 (1985-08-01)