Principaux documents
S944556
DISPERSE RED 11 (C.I. 62015)
AldrichCPR
S944556-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S944556-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.274
Numéro MDL:
158,00 €