Principaux documents
20885
Seringues HPLC Hamilton®
1701RNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
1 EA
69,10 €
69,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
69,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
69,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
Taille de l'aiguille
22s ga (blunt tip)
Caractéristiques
blunt tip
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80065
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Application
Hamilton® HPLC syringes may be used for extraction and injection of the sample material.[1]
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Single drop liquid?liquid?liquid microextraction of methamphetamine and amphetamine in urine
He Y and Kang J-Y
Journal of Chromatography A, 1133, 35-40 (2006)