20972
Seringues Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type N (cemented)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80000
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)