206865
Primuline
Dye content 50 %
Synonyme(s) :
Direct Yellow 59, Primuline Yellow
52,10 €
About This Item
52,10 €
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 50%
Pf
>300 °C
λmax
229 nm (2nd)
340-355 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].Cc1ccc2nc(sc2c1S([O-])(=O)=O)-c3ccc4nc(sc4c3)-c5ccc(N)cc5
InChI
1S/C21H15N3O3S3.Na/c1-11-2-8-16-18(19(11)30(25,26)27)29-21(24-16)13-5-9-15-17(10-13)28-20(23-15)12-3-6-14(22)7-4-12;/h2-10H,22H2,1H3,(H,25,26,27);/q;+1/p-1
Clé InChI
RSRNHSYYBLEMOI-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE PROMOTES LIPID DROPLET BIOSYNTHESIS
AND STABILITY IN TISSUE CULTURE AND IN VIVO.