199508
Acridine Yellow G
Dye content 90 %
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 90%
Solubilité
water: 1 mg/mL, clear, yellow to orange
λmax
442 nm
ε (coefficient d'extinction)
44000 at 262-268 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl[H].Cc1cc2cc3cc(C)c(N)cc3nc2cc1N
InChI
1S/C15H15N3.ClH/c1-8-3-10-5-11-4-9(2)13(17)7-15(11)18-14(10)6-12(8)16;/h3-7H,16-17H2,1-2H3;1H
Clé InChI
BGLGAKMTYHWWKW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?