A1016
Amaranth
Dye content 85-95 %, Powder
Synonyme(s) :
Acid Red 27, Azorubin S, FD & C Red Dye No. 2
114,00 €
About This Item
114,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Amaranth, Dye content 85-95 %
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 85-95%
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Couleur
brown to red-brown
pH
9.65 (28 °C, - OECD Test Guideline 122 - alkaline)
Pf
>350 °C (at 966.25 hPa)
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(N=Nc2ccc(c3ccccc23)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-20-18(35(30,31)32)10-11-9-12(33(24,25)26)5-6-13(11)19(20)22-21-16-7-8-17(34(27,28)29)15-4-2-1-3-14(15)16;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
Clé InChI
WLDHEUZGFKACJH-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
417.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
214 °C - closed cup