Principaux documents
1.07533
Supelco
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
metal indicator Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate, PAR
5 G
342,00 €
342,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
342,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8N3NaO2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.19 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
236-339-8
Nomenclature NACRES :
NB.21
342,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
9.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
38 g/L
Masse volumique apparente
630 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,16H,(H,12,14)/b13-9+
Clé InChI
VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99
Appearance of solution: passes test
Water (according to Karl Fischer): 7 - 8
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable