Principaux documents
367818
Sigma-Aldrich
1,1′-Sulfonyldiimidazole
98%
Synonyme(s) :
1,1′-Sulfonylbis[1H-imidazole], 1-Imidazol-1-ylsulfonylimidazole, N,N′-Sulfuryldiimidazole
1 G
26,50 €
5 G
96,40 €
25 G
118,00 €
26,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
26,50 €
5 G
96,40 €
25 G
118,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
26,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
135-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=S(=O)(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C6H6N4O2S/c11-13(12,9-3-1-7-5-9)10-4-2-8-6-10/h1-6H
Clé InChI
ZLKNPIVTWNMMMH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The mol­ecule of 1,1′-sulfonyldiimidazole, is reported to possess a pseudo-twofold rotation axis of symmetry passing through the S atom.[1] It undergoes one pot Suzuki Coupling reaction to afford 1-phenylnaphthalene.[2]
Application
1,1′-Sulfonyldiimidazole may be used in the preparation of stable 1:1 complexes of benziodoxole.[3] It may be used in the synthesis of 2,3′-anhydro-2′-deoxyribonucleosides.[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Phosphane-free Suzuki-Miyaura coupling of aryl imidazolesulfonates with arylboronic acids and potassium aryltrifluoroborates under aqueous conditions.
Civicos JF, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 40(9), 907-909 (2011)
A facile one-pot synthesis of 2, 3'-anhydro-2'-deoxyuridines via 3'-O-imidazolylsulfonates.
No Z, et al.
Synthetic Communications, 30(21), 3873-3882 (2000)
1, 1'-Sulfonyldiimidazole.
Patel UH, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(8), o3598-o3599 (2007)
Complexes of hypervalent iodine compounds with nitrogen ligands.
Zhdankin VV, et al.
Tetrahedron, 43(33), 5735-5737 (2002)