Principaux documents
157775
Sigma-Aldrich
Phosphorus pentachloride
reagent grade, 95%
Synonyme(s) :
Phosphorus(V) chloride
250 G
63,80 €
100 G
66,80 €
1 KG
119,00 €
63,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
63,80 €
100 G
66,80 €
1 KG
119,00 €
About This Item
Formule linéaire :
PCl5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
95%
Qualité:
reagent grade
Forme:
powder
63,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
95%
Forme
powder
pH
1 (5 g/L)
Pf
179-181 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES 
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
Clé InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Phosphorus pentachloride is a light yellow colored phosphorous halide. It participates in the synthesis of thiazoline analogs.[1]
Application
Phosphorus pentachloride may be used in the synthesis of following compounds:
  • benzenesulfonyl chloride[2]
  • malonic dinitrile[3]
  • aromatic sulfonyl chlorides[4]
Phosphorus pentachloride may be used as halogenating reagent to convert any substituted aldehyde into the corresponding vinyl halide.[5] It can also undergo reaction with ammonium chloride to yield linear phosphazenes and cyclophosphazenes.[6]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Allcock H
Phosphorus-Nitrogen Compounds: Cyclic, Linear, and High Polymeric Systems (2012)
Ley.VS
Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, 2 (1995)
Ley.VS et al.
Comprehensive Organic Functional Group Transformations: Synthesis: carbon with two heteroatoms, each attached by a single bond (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 617-617 (1994)
Synthetic studies of thiazoline and thiazolidine-containing natural products-1. Phosphorus pentachloride-mediated thiazoline construction reaction.
Ino A and Murabayashi A.
Tetrahedron, 55(34), 10271-10282 (1999)