Principaux documents
114669
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
Azoviolet, Magneson I
25 G
80,60 €
100 G
262,00 €
80,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
80,60 €
100 G
262,00 €
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4N=NC6H3-1,3-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.22
Beilstein:
674709
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
80,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 90%
Pf
195-200 °C (dec.) (lit.)
λmax
432 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H/b14-13+
Clé InChI
NGPGYVQZGRJHFJ-BUHFOSPRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
4-(4-Nitrophenylazo) resorcinol, also known as azo violet or magneson I, is a red colored powder.[1] It functions as a spot test reagent and forms blue lake on reaction with Mg(OH)2 in alkaline solution. It is mainly used for determining the presence of magnesium in the solution.[2][3]
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol is a pH indicator.[4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Cheng K L
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (1992)
Kuang Lu Cheng, Keihei Ueno, Toshiaki Imamura
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (1992)
National Research Council (U.S.). Food Protection Committee
Food Chemicals Codex (1967)
R. Gopalan
Inorganic Chemistry for Undergraduates (2009)
Highly sensitive determination method for total carbonate in water samples by flow injection analysis coupled with gas-diffusion separation.
Oshima M, et al.
Analytical Sciences, 17, 1285-1290 (2001)