330574
Indophenol Blue
Dye content 60 %
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 60%
Pf
168-170 °C (lit.)
λmax
606 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=C2/C=CC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O/c1-20(2)14-9-7-13(8-10-14)19-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12H,1-2H3/b19-17+
Clé InChI
VRZJGENLTNRAIG-HTXNQAPBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?