Principaux documents
8.41435
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Magneson II
10 G
140,00 €
140,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
140,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
226-129-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
140,00 €
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
277-280 °C (decomposition)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C2\c3c(cccc3)C(=O)C=C\2
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)19(21)22/h1-10,17H/b18-15+
Clé InChI
UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (TLC): ≥ 90.0 %
Melting range (lower value): ≥ 278 °C
Melting range (upper value): ≤ 284 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable