Principaux documents
06466
Supelco
Amberlite IRA402 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh
1 KG
159,00 €
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
159,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
SB.52
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Amberlite IRA402 chloride form, chloride form
Description
strongly basic
Forme
beads
Paramètres
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Humidité
49-60%
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~55% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium functional group
Taille des particules
20-25 mesh
600-750 μm
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Application
Résine échangeuse d′anions fortement basique (type I) pour le conditionnement de l′eau, l′élimination des contaminants faiblement acides.Chimiquement identique à l′Amberlite IRA400, mais avec un taux de réticulation plus faible afin de donner des vitesses de diffusion plus élevées avec les gros composés organiques.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable