Principaux documents
1.15959
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
500 G
347,00 €
347,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
347,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
347,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Ion exchanger Amberlite IRA-67, (weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
Niveau de qualité
Forme
beads
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (weakly basic)
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
Carboxymethyl
Taille des particules
300-1180 μm
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
15-25°C
Description générale
(weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
Remarque sur l'analyse
Description: moist white spherules
Total capacity: ≥ 1.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable