39931
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for catalysis, ≥98.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
BMIMBF4
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for catalysis
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (HPLC)
Impuretés
≤0.05% water
Indice de réfraction
n20/D 1.52
Densité
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
550.4 °F
Point d'éclair (°C)
288 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?