02482
Cyclohexanone
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
3.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.451
Point d'ébullition
155 °C (lit.)
Pf
−47 °C (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Clé InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- vitamin A
- 2-cyclohexylidene cyclohexanone via Aldol condensation reaction
- 2-cyclohexenyl cyclohexanone via Aldol condensation reaction
- bis-(arylmethylidene)cycloalkanones by cross-aldol condensation with aldehydes
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.