Documents
588164
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC5H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
155 °C (lit.)
Pf
-47 °C (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=[13C]1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i6+1
Clé InChI
JHIVVAPYMSGYDF-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup