32-0290
Urée
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
132-135 °C (lit.)
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable