30-5025
Tris Base
≥99.8%, solid
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, Base Tris, THAM, Trométamol
About This Item
Produits recommandés
product name
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, ≥99.8%
Pureté
≥99.8%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Plage de pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
Point d'ébullition
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
167-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Adéquation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable