Principaux documents
09-1680
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethanol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Beilstein:
1098271
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Pression de vapeur
3.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °F
Limite d'explosivité
14 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
135 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Rui-Sheng Wang et al.
Industrial health, 45(4), 574-578 (2007-09-20)
Ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) can cause damage to testes and sperm, and its metabolites are believed to play an important role in its toxicity. Aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) is involved in the metabolism of this chemical. To investigate whether
Matthew J Traynor et al.
Toxicology and applied pharmacology, 218(2), 128-134 (2006-12-19)
Glycol ethers are solvents widely used alone and as mixtures in industrial and household products. Some glycol ethers have been shown to have a range of toxic effects in humans following absorption and metabolism to their aldehyde and acid metabolites.
I A Adedara et al.
Andrologia, 45(2), 111-119 (2012-06-20)
Endocrine disrupting chemicals cause reproductive dysfunction by interacting with intricate regulation and cellular processes involve in spermatogenesis. This study investigated the probable mechanism of action of ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) as an antiandrogenic compound as well as the effects
Douglas J Fort et al.
Drug and chemical toxicology, 25(3), 293-308 (2002-08-14)
Currently, no standardized and well-validated alternative models exist for screening for progesterone-responsive endocrine disrupting chemicals (EDCs). Because of this, a rapid assay for evaluating progestin/antiprogestin activity using Xenopus oocyte germinal vesicle breakdown (GVBD) as a model was evaluated. Five compounds
Gargi Bagchi et al.
International journal of andrology, 31(2), 269-274 (2008-01-09)
Methoxyacetic acid (MAA), the active biological oxidation product of the industrial solvent ethylene glycol monomethyl ether (EGME), causes acute toxicity in several species including humans. MAA primarily affects tissues with rapidly dividing cells and high rates of energy metabolism, including