09-0690
Acétate d'éthyle
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C